Learn More
enQuireBio™ Recombinant Cytomegalovirus Uncharacterized protein UL131 Protein
A DNA sequence encoding the Human cytomegalovirus (strain AD169) (HHV-5) (Human herpesvirus 5) Uncharacterized protein UL131, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7086-iv-10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16087340
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
Uncharacterized protein UL131 Protein
Research Use Only
UL131
Recombinant Protein
E. coli
MCMMSHNKAF FLSLQHAAVS GVAVCLSVRR GAGSVPAGNR GKKTIITEYR ITGTRALARC PTKPVTSMWN SSWTSR
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not determined.
Full Length
Cytomegalovirus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Cytomegalovirus Uncharacterized protein UL131 Protein > 10μg