missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Cynomolgus Monkey LAIR2 Fc Chimera Protein Código de producto.: 18787116

R&D Systems™ Recombinant Cynomolgus Monkey LAIR2 Fc Chimera Protein

Código de producto. 18787116
50 μg, 50 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18787116

Marca: R&D Systems™ 10340LR050

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Measured by its binding ability in a functional ELISA.

When Bovine Collagen I is coated at 10 μg/mL (100 μL/well), Recombinant Cynomolgus Monkey LAIR2 Fc Chimera (Catalog # 10340-LR) binds with an ED50 of 0.04-0.32 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso XP_005590391.1
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
ID de gen (Entrez) 3904
Peso molecular Observed: 53-60 kDa, under reducing conditions; Theroretical: 41 kDa
Cantidad 50 μg
Fuente Human embryonic kidney cell, HEK293-derived cynomolgus monkey LAIR2 protein Cynomolgus Monkey LAIR2 (Gln22-Ser152) Accession # XP_005590391.1(N-terminus) IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute at 250 μg/mL in PBS.
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie Blue Staining.
Expresión LAIR2
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
R&D Systems™ Recombinant Cynomolgus Monkey LAIR2 Fc Chimera Protein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado