missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chlamydia W5 Protein Código de producto.: 15987198

enQuireBio™ Recombinant Chlamydia W5 Protein

Código de producto. p-7149249
100 μg, 100 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15987198

Marca: enQuireBio™ QP11418100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the Chlamydia W5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre W5 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Chlamydia
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Tampón 20mM Tris-HCl, pH 7.2, 1.5M urea and 50% glycerol.
Grado de pureza o calidad Protein is >90% pure as determined by SDS- PAGE.
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Chlamydia W5 Protein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado