Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chinese Hamster Glutamine synthetase Protein
A DNA sequence encoding the Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) Glutamine synthetase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001233699.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 100689337 |
Nombre | Glutamine synthetase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16050790
|
enQuireBio™
QP6099-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16070790
|
enQuireBio™
QP6099-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16060790
|
enQuireBio™
QP6099-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16080790
|
enQuireBio™
QP6099-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16090790
|
enQuireBio™
QP6099-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16000800
|
enQuireBio™
QP6099-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001233699.1 | |
Glutamine synthetase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Chinese Hamster | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
100689337 | |
Research Use Only | |
GLUL | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ATSASSHLNK GIKQMYMSLP QGEKVQAMYI WVDGTGEGLR CKTRTLDCEP KCVEELPEWN FDGSSTFQSE SSNSDMYLSP VAMFRDPFRK EPNKLVFCEV FKYNQKPAET NLRHTCKRIM DMVSNQHPWF GMEQEYTLLG TDGHPFGWPS DGFPGPQGLY YCGVGADKAY RRDIMEAHYR ACLYAGVKIT GTYAEVKHAQ WEFQIGPCEG IRMGDHLWVA RFILHRVCKD FGVIATFDSK PIPGNWNGAG CHTNFSTKTM REENGLKHIK EAIEKLSKRH RYHIRAYDPK GGLDNARRLT GFHKTSNIND FSAGVADRSA SIRIPRTVGQ EKKGYFEARC PSANCDPFAV TEAIVRTCLL NETGDQPFQY KN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |