Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chinese Hamster Glutamine synthetase Protein
A DNA sequence encoding the Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) Glutamine synthetase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6099-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16000800
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001233699.1
Glutamine synthetase Protein
Research Use Only
GLUL
Recombinant Protein
E. coli
ATSASSHLNK GIKQMYMSLP QGEKVQAMYI WVDGTGEGLR CKTRTLDCEP KCVEELPEWN FDGSSTFQSE SSNSDMYLSP VAMFRDPFRK EPNKLVFCEV FKYNQKPAET NLRHTCKRIM DMVSNQHPWF GMEQEYTLLG TDGHPFGWPS DGFPGPQGLY YCGVGADKAY RRDIMEAHYR ACLYAGVKIT GTYAEVKHAQ WEFQIGPCEG IRMGDHLWVA RFILHRVCKD FGVIATFDSK PIPGNWNGAG CHTNFSTKTM REENGLKHIK EAIEKLSKRH RYHIRAYDPK GGLDNARRLT GFHKTSNIND FSAGVADRSA SIRIPRTVGQ EKKGYFEARC PSANCDPFAV TEAIVRTCLL NETGDQPFQY KN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100689337
50 μg
Not determined.
Full Length
Chinese Hamster
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol