Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken TGF-beta 1 / TGFB1 Protein Código de producto.: 16005790
enQuireBio™ Recombinant Chicken TGF-beta 1 / TGFB1 Protein
Código de producto. p-7153617
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16005790
Marca: enQuireBio™ QP6779ec10ug
Cantidad Precio
1 309.00€ / 10 microgramos
6 288.51€ / 10 microgramos
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) TGF-beta 1 / TGFB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre TGF-beta 1 / TGFB1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TGFB1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Chicken
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia DLDTDYCFGP GTDEKNCCVR PLYIDFRKDL QWKWIHEPKG YMANFCMGPC PYIWSADTQY TKVLALYNQH NPGASAAPCC VPQTLDPLPI IYYVGRNVRV EQLSNMVVRA CKCS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Chicken TGF-beta 1 / TGFB1 Protein >