Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Mitochondrial Rho GTPase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Mitochondrial Rho GTPase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3375.00€
Especificaciones
Nombre Mitochondrial Rho GTPase 1 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Etiqueta de proteína His-SUMO
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Chicken
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16020281
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7700-EC-100UG
100 μg
967.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-09-2022
para ver el stock
16040281
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7700-EC-1MG
1 mg
3375.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-09-2022
para ver el stock
16030281
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7700-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16050281
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7700-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16060281
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7700-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16070281
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7700-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
Mitochondrial Rho GTPase 1 Protein
His-SUMO
Chicken
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_001006208.1
Recombinant Protein
E. coli
MKKDVRILLV GEPRVGKTSL IMSLVSEEFP EEVPPRAEEI TIPADVTPER VPTHIVDYSE AEQNDEQLYH EISQANVICI VYAVNNKNSI DKVTSRWIPL INERTDKDSR LPLILVGNKS DLVEYSSMET ILPIMNQYTE IETCVECSAK NLKNRSELFY YAQKAVLHPT GPLYCPEEKE MKPACIKALT RIFRISDQDN DGTLNDAELN FFQRICFNT
417410
RHOT1