Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Mitochondrial Rho GTPase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Mitochondrial Rho GTPase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7700-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16050281
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001006208.1
Mitochondrial Rho GTPase 1 Protein
Research Use Only
RHOT1
Recombinant Protein
E. coli
MKKDVRILLV GEPRVGKTSL IMSLVSEEFP EEVPPRAEEI TIPADVTPER VPTHIVDYSE AEQNDEQLYH EISQANVICI VYAVNNKNSI DKVTSRWIPL INERTDKDSR LPLILVGNKS DLVEYSSMET ILPIMNQYTE IETCVECSAK NLKNRSELFY YAQKAVLHPT GPLYCPEEKE MKPACIKALT RIFRISDQDN DGTLNDAELN FFQRICFNT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
417410
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Chicken
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol