Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Mitochondrial Rho GTPase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Mitochondrial Rho GTPase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7700-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16070281
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001006208.1
Mitochondrial Rho GTPase 1 Protein
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Chicken
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
417410
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
RHOT1
Recombinant Protein
E. coli
MKKDVRILLV GEPRVGKTSL IMSLVSEEFP EEVPPRAEEI TIPADVTPER VPTHIVDYSE AEQNDEQLYH EISQANVICI VYAVNNKNSI DKVTSRWIPL INERTDKDSR LPLILVGNKS DLVEYSSMET ILPIMNQYTE IETCVECSAK NLKNRSELFY YAQKAVLHPT GPLYCPEEKE MKPACIKALT RIFRISDQDN DGTLNDAELN FFQRICFNT