Learn More
enQuireBio™ Recombinant Canine GM CSF Protein
A cDNA sequence encoding the GM CSF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4430.00€
Especificaciones
Nombre | GM CSF Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | The ED50 as calculated by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human TF1 erythroleukemic cells is typically 1-4 ng/ml. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15944518
|
enQuireBio™
QP10648-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924518
|
enQuireBio™
QP10648-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934518
|
enQuireBio™
QP10648-1MG |
1 mg |
4430.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
GM CSF Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APTRSPTLVT RPSQHVDAIQ EALSLLNNSN DVTAVMNKAV KVVSEVFDPEGPTCLETRLQ LYKEGLQGSL TSLKNPLTMM ANHYKQHCPP TPESPCATQNINFKSFKENL KDFLFNIPFD CWKPVKK | |
Greater than 96.0% as determined by1. Analysis by RP-HPLC. 2. Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50 as calculated by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human TF1 erythroleukemic cells is typically 1-4 ng/ml. | |
Canine | |
Untagged | |
GMCSF was lyophilized after extensive dialysis against 1xPBS pH 7.4. |