Learn More
enQuireBio™ Recombinant Canine GM CSF Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | GM CSF Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Actividad biológica | The ED50 as calculated by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human TF1 erythroleukemic cells is typically 1-4 ng/ml. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Canine |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | APTRSPTLVT RPSQHVDAIQ EALSLLNNSN DVTAVMNKAV KVVSEVFDPEGPTCLETRLQ LYKEGLQGSL TSLKNPLTMM ANHYKQHCPP TPESPCATQNINFKSFKENL KDFLFNIPFD CWKPVKK |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?