Learn More
enQuireBio™ Recombinant Canine GM CSF Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | GM CSF Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Actividad biológica | The ED50 as calculated by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human TF1 erythroleukemic cells is typically 1-4 ng/ml. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Canine |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | APTRSPTLVT RPSQHVDAIQ EALSLLNNSN DVTAVMNKAV KVVSEVFDPEGPTCLETRLQ LYKEGLQGSL TSLKNPLTMM ANHYKQHCPP TPESPCATQNINFKSFKENL KDFLFNIPFD CWKPVKK |
| Mostrar más |