Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis 60 kDa chaperonin Protein Código de producto.: 16077020
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis 60 kDa chaperonin Protein
Código de producto. p-7153825
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16077020
Marca: enQuireBio™ QP701010ug
A DNA sequence encoding the Chlamydia trachomatis (strain D/UW-3/Cx) 60 kDa chaperonin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_219613.1
ID de gen (Entrez) 884030
Nombre 60 kDa chaperonin Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen groL
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada C. trachomatis
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MVAKNIKYNE EARKKIQKGV KTLAEAVKVT LGPKGRHVVI DKSFGSPQVT KDGVTVAKEV ELADKHENMG AQMVKEVASK TADKAGDGTT TATVLAEAIY TEGLRNVTAG ANPMDLKRGI DKAVKVVVDQ IRKISKPVQH HKEIAQVATI SANNDAEIGN LIAEAMEKVG KNGSITVEEA KGFETVLDIV EGMNFNRGYL SSYFATNPET QECVLEDALV LIYDKKISGI KDFLPVLQQV AESGRPLLII AEDIEGEALA TLVVNRIRGG FRVCAVKAPG FGDRRKAMLE DIAILTGGQL ISEELGMKLE NANLAMLGKA KKVIVSKEDT TIVEGMGEKE ALEARCESIK KQIEDSSSDY DKEKLQERLA KLSGGVAVIR VGAATEIEMK EKKDRVDDAQ HATIAAVEEG ILPGGGTALI RCIPTLEAFL PMLTNEDEQI GARIVLKALS APLKQIAANA GKEGAIIFQQ VMSRSANEGY DALRDAYTDM LEAGILDPAK VTRSALESAA SVAGLLLTTE ALIAEIPEEK PAAAPAMPGA GMDY
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis 60 kDa chaperonin Protein >