Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. botulinum Flagellin Protein
Código de producto. 16036750
500 μg, 500 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
A DNA sequence encoding the Clostridium botulinum (strain Hall / ATCC 3502 / NCTC 13319 / Type A) Flagellin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_011987021.1
ID de gen (Entrez) 5204320
Nombre Flagellin Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CBO2730
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada C. botulinum
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MIINHNLNAM NAHRQMAINT GNNGKAIEKL SSGLRINRAG DDAAGLAISE KMRGQIRGLN QASRNSQDAI SLIQTAEGAL NETHSILQRM RELTVQAAND TNVTVDRENL QKEVAELQSE INRISSQTQF NTKSLINGAV SKDADAMTFQ IGANSGQTIK LTIGSMDAKT LNVDKIKLDD TAANVTKQIA TIDNAINSVS KERAKLGANQ NRLEHTIANL DNSAENLQAA ESRIRDVDMA KEMMNFTKTN ILTQAAQAML AQANQAPQGV LQLLR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant C. botulinum Flagellin Protein >