missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. botulinum Flagellin Protein Código de producto.: 16006750

enQuireBio™ Recombinant C. botulinum Flagellin Protein

Código de producto. 16006750
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16006750

Marca: enQuireBio™ QP6926ec10ug

Cantidad Precio
1 309.00€ / 10 microgramos
6 288.51€ / 10 microgramos

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas

Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Clostridium botulinum (strain Hall / ATCC 3502 / NCTC 13319 / Type A) Flagellin, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso WP_011987021.1
ID de gen (Entrez) 5204320
Nombre Flagellin Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CBO2730
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada C. botulinum
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MIINHNLNAM NAHRQMAINT GNNGKAIEKL SSGLRINRAG DDAAGLAISE KMRGQIRGLN QASRNSQDAI SLIQTAEGAL NETHSILQRM RELTVQAAND TNVTVDRENL QKEVAELQSE INRISSQTQF NTKSLINGAV SKDADAMTFQ IGANSGQTIK LTIGSMDAKT LNVDKIKLDD TAANVTKQIA TIDNAINSVS KERAKLGANQ NRLEHTIANL DNSAENLQAA ESRIRDVDMA KEMMNFTKTN ILTQAAQAML AQANQAPQGV LQLLR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title
enQuireBio™ Recombinant C. botulinum Flagellin Protein >

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.