Learn More
enQuireBio™ Recombinant B. anthracis Thymidylate kinase Protein
A DNA sequence encoding the Bacillus anthracis (strain CDC 684 / NRRL 3495) Thymidylate kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5954-ec-1mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15908919
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
WP_000677237.1
1 mg
Not determined.
Full Length
B. anthracis
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Thymidylate kinase Protein
Research Use Only
tmk
Recombinant Protein
E. coli
MKGLFVTIEG PEGSGKTTLI QSLLPYFEQK EQKVMATREP GGIAISEDIR TILHKQEYTM MEARTEALLY AAARRQHLVE KVMPALNEDY LVLCDRFIDS SLAYQGYARG LGMDKVFEIN RFATEDCMPS LTIYLDIEPE VGLARIAKDA GREVNRLDME DISFHKRVRE GYLQVVERFS DRIVLVNADQ PMEKLIEEVI QVIEDKLL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant B. anthracis Thymidylate kinase Protein > 1mg