Learn More
enQuireBio™ Recombinant B. abortus Malate dehydrogenase Protein
A DNA sequence encoding the Brucella abortus (strain S19) Malate dehydrogenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6351-ec-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052670
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
WP_002964995.1
50 μg
Not determined.
Full Length
B. abortus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Malate dehydrogenase Protein
Research Use Only
mdh
Recombinant Protein
E. coli
MARNKIALIG SGMIGGTLAH LAGLKELGDV VLFDIAEGTP QGKGLDIAES SPVDGFDAKF TGANDYAAIE GADVVIVTAG VPRKPGMSRD DLLGINLKVM EQVGAGIKKY APEAFVICIT NPLDAMVWAL QKFSGLPAHK VVGMAGVLDS ARFRYFLSEE FNVSVEDVTV FVLGGHGDSM VPLARYSTVA GIPLPDLVKM GWTSQDKLDK IIQRTRDGGA EIVGLLKTGS AFYAPAASAI QMAESYLKDK KRVLPVAAQL SGQYGVKDMY VGVPTVIGAN GVERIIEIDL DKDEKAQFDK SVASVAGLCE ACIGIAPSLK
Greater than 88.5% as determined by SDS-PAGE.
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant B. abortus Malate dehydrogenase Protein > 50μg