missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant A. baumannii Outer membrane protein Omp38 Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
100 μg
1 mg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
Nombre | Outer membrane protein Omp38 Protein |
Cantidad | 200 μg |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | omp38 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | A. baumannii |
Especie | Yeast |
Etiqueta de proteína | His |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant A. baumannii Outer membrane protein Omp38 Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido