Learn More
IKA™ Baño de circulación básico RC2
Enfriador de circulación básico RC de alta eficiencia con una potente capacidad de refrigeración de 400 W y una campana frontal fácil de abrir que permite una limpieza cómoda del filtro de aire.
Marca: IKA™ 0004171000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Intervalo de temperatura: De -20 °C a temperatura ambiente
- Estabilidad de la temperatura: 0,1 K
- Pantalla LED grande y fácil de leer para la velocidad y temperatura de la bomba: pantalla TFT grande y fácil de leer para temperatura, velocidad de la bomba, nivel de líquido y temperatura de seguridad
- Visualización del nivel de líquido
- Válvula de drenaje y base de baño optimizada para una mayor seguridad y profundidad vaciando
- Filtro de aire de fácil acceso
- Advertencias de seguridad visuales y sonoras
Especificaciones
De 5 a 32 °C | |
DIN 12876 | |
A 20 °C: 400 W; a 10 °C: 370 W; a 0 °C: 320 W; a -10 °C: 240 W; a -20 °C: 130 W | |
Bomba de presión/succión | |
LED | |
Control de temperatura | |
Presión máxima del agente refrigerante: 20bar | |
Sí | |
R134a | |
Estabilidad de temperatura DIN 12876: 0,1 ±K | |
2 + 1 años | |
31,26 kg | |
300 W |
Volumen de llenado: De 1,4 l a 4,0 l | |
Interfaz RS 232, interfaz USB (para actualizaciones de firmware) | |
18/ l/min | |
Temperatura de trabajo - 20 °C a temperatura ambiente | |
Sí | |
Baños de circulación refrigerados básicos RC2, cables principales, manguera oliva NW 8 (2 piezas), manguera oliva NW 12 (2 piezas), guía del usuario, tarjeta de garantía | |
Basic | |
300 W | |
Clase de protección según DIN EN 60529: IP 21 | |
Temperatura de funcionamiento máxima (con calefacción externa): 80 °C | |
52,5 x 22,0 x 47,5 cm | |
230/115 V | |
50/60 Hz |
Título del producto
IKA™ Baño de circulación básico RC2 > Dimensiones (F x An x Al): 52,5 x 22,0 x 47,5 cm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido