Learn More
Julabo™ Baños de recirculación refrigerados con compresor de aire Serie FL
Incluye un teclado protegido contra el agua e indicador LED de temperatura. El baño de refrigeración recirculante compacto Julabo™ AWC100 con compresor de aire cuenta con un tamaño compacto y se ha diseñado específicamente para aplicaciones donde el agua de refrigeración puede estar por encima de la temperatura ambiente y donde el control de la temperatura es secundario.
Marca:  Julabo™ 9660003
3615.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10562144
  • 3895.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Descripción
  • Diseño ergonómico y funcionamiento sencillo
  • Teclado a prueba de salpicaduras con interruptor de alimentación integrado
  • Pantalla LED grande y brillante
  • Control fiable de temperatura PID por microprocesador
  • Indicador de nivel de llenado
  • Potentes bombas de inmersión, aptas para el funcionamiento continuo
  • Temperatura permisible en conducto de retorno de +80 °C
  • Llenado sencillo desde la parte superior con tapa protectora con bisagras
  • Protección de nivel bajo de líquido con señal de alarma sonora y óptica
  • Depósitos de baño de acero inoxidable integrados
  • Rejilla de ventilación extraíble para la limpieza del condensador
  • Drenaje frontal
  • Sin orificios de ventilación lateral
  • Interfaz RS232 para conexión a PC
  • Clase IP conforme a IEC 60529: 21
  • Salida de alarma, contacto de conmutación sin potencial (máx. 30 VA)
  • Indicador de presión
  • Válvula de derivación para ajustar la presión de la bomba
Especificaciones
Especificaciones
De 5 °C a 40 °C
Clasificación I (NFL) según DIN 12876-1, CE
15/ l/min
0,35 bar
R134A
50 cm
60 cm
100/230 V/50/60 Hz
50/60 Hz
3 L a 4,5 L
0,3 kW a 20 °C, 0,2 kW a 0 °C, 0,15 W a -10 °C, 0,1 W a -20 °C (etanol medio)
De 5 °C a 40 °C
FL300
±0.5°C
25 cm
39 kg
100/230 V
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Julabo™ Baños de recirculación refrigerados con compresor de aire Serie FL > Capacidad: 3 a 4,5 l; gama: De - 20 a 40 C; caudal de la bomba:15 l/min; capacidad de refrigeración: 0,3 kW a 20 C, 0,2 kW a 0 C, 0,15 W a 10 C, 0,1 W a 20 C