missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MBL-2 de rata
El MBL-2 de rata cuantifica el MBL-2 de rata en suero, plasma y sobrenadante.
Marca: Invitrogen™ ERA38RB
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El MBL-2 de rata cuantifica el MBL-2 de rata en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la MBL-2 de rata natural y recombinante.
La MBL2 es una lectina dependiente del calcio que participa en la defensa inmunitaria innata. Se une a manosa, fucosa y N-acetilglucosamina en diferentes microorganismos y activa la vía del complemento de la lectina. También se une a las células apoptóticas tardías, así como a las manchas apoptóticas y a las células necróticas, pero no a las células apoptóticas tempranas, facilitando su captación por los macrófagos. La MBL2 puede unirse al ADN.
Especificaciones
Ab2-001; Ab2-011; COLEC1; Collectin1; Collectin-1; HSMBPC; L-MBP; lectina de unión a manano; proteína de unión a manano; lectina de unión a manosa (C); lectina de unión a manosa 2; lectina de unión a manosa 2 (proteína C); lectina de unión a manosa, hígado (C); lectina de unión a manosa; lectina de unión a manosa (proteína C) 2; lectina de unión a manosa (proteína C) 2, soluble (defecto opsónico); lectina de unión a manosa 2, soluble (defecto opsónico); proteína C de unión a manosa; proteína C de unión a manosa (hígado); MBL; Mbl2; MBL2D; MBL-C; MBP; MBP1; MBPC; MBP-C; MBPD; MGC116832; MGC116833; subunidad P28A del factor reactivo a la AR; componente p28A de unión a polisacáridos del factor reactivo a la AR; RARF p28A; RARF/P28A. | |
26 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
MBL2 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 26 a 6000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P08661 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl | |
MBL2 | |
4 h 45 min |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Invitrogen™ Kit de ELISA para MBL-2 de rata > 96 pruebas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido