Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MBL-2 de rata
Código de producto. p-7219906
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17115879 5 x 96 pruebas cada uno
17135053 96 pruebas paquete de 96
18577784 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17115879
Marca: Invitrogen™ ERA38RBX5
El MBL-2 de rata cuantifica el MBL-2 de rata en suero, plasma y sobrenadante.
El MBL-2 de rata cuantifica el MBL-2 de rata en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la MBL-2 de rata natural y recombinante.
La MBL2 es una lectina dependiente del calcio que participa en la defensa inmunitaria innata. Se une a manosa, fucosa y N-acetilglucosamina en diferentes microorganismos y activa la vía del complemento de la lectina. También se une a las células apoptóticas tardías, así como a las manchas apoptóticas y a las células necróticas, pero no a las células apoptóticas tempranas, facilitando su captación por los macrófagos. La MBL2 puede unirse al ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Ab2-001; Ab2-011; COLEC1; Collectin1; Collectin-1; HSMBPC; L-MBP; lectina de unión a manano; proteína de unión a manano; lectina de unión a manosa (C); lectina de unión a manosa 2; lectina de unión a manosa 2 (proteína C); lectina de unión a manosa, hígado (C); lectina de unión a manosa; lectina de unión a manosa (proteína C) 2; lectina de unión a manosa (proteína C) 2, soluble (defecto opsónico); lectina de unión a manosa 2, soluble (defecto opsónico); proteína C de unión a manosa; proteína C de unión a manosa (hígado); MBL; Mbl2; MBL2D; MBL-C; MBP; MBP1; MBPC; MBP-C; MBPD; MGC116832; MGC116833; subunidad P28A del factor reactivo a la AR; componente p28A de unión a polisacáridos del factor reactivo a la AR; RARF p28A; RARF/P28A.
Intervalo del ensayo De 26 a 6000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 26 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P08661
Símbolo de gen MBL2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo MBL2
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min