Learn More
Gibco™ Rat CXCL2 (GRO beta) Recombinant Protein, PeproTech®
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
250 μg
25 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
25 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Descripción
Recombinant Rat GRO-beta/MIP-2 is a 7.9 kDa protein consisting of 73 amino acids, including the 'ELR' motif common to the CXC chemokine family that binds to CXCR1 or CXCR2. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Produced by activated monocytes and neutrophils and expressed at sites of inflammation. Hematoregulatory chemokine, which, in vitro, suppresses hematopoietic progenitor cell proliferation. GRO-beta(5-73) shows a highly enhanced hematopoietic activity.
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | P30348 |
Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 114105 |
Peso molecular | 7.9 kDa |
Nombre | Rat CXCL2 (GRO beta) |
Cantidad | 100 μg |
Fuente | E. coli |
Estado normativo | RUO |
Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
Mostrar más |
Título del producto
Gibco™ Rat CXCL2 (GRO beta) Recombinant Protein, PeproTech® >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido