missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ly6a, Rat, APC, Clone: D7, Abnova™
Rat monoclonal antibody raised against native Ly6a.
Marca: Abnova MAB5760.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Ly6a | |
Monoclonal | |
APC | |
Flow Cytometry (0.2 ug/106 cells) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
Ly6a | |
Ly6a | |
Native purified Ly6a from IL-2-dependent mouse T-cell line CTL-L. | |
RUO | |
110454 | |
Mouse | |
Liquid |
Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot | |
D7 | |
Rat monoclonal antibody raised against native Ly6a. | |
In PBS (0.09% sodium azide) | |
Ly-6A.2/Ly-6A/E/Ly-6E.1/Sca-1/Sca1/TAP | |
Rat | |
100 μg | |
Primary | |
Ly-6A.2 and Ly-6E.1, allelic members of the Ly-6 multigene family; Mr 18 KDa. | |
Store in the dark at 4°C. Do not freeze. Avoid prolonged exposure to light. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
IgG2a κ |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Ly6a, Rat, APC, Clone: D7, Abnova™ > 100μg; APC
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido