missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RAP1A Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1G12D8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech 68125-1-IG-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
RAP1A Monoclonal antibody specifically detects RAP1A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for IHC, WB, ELISAEspecificaciones
RAP1A | |
Monoclonal | |
1000 μg/mL | |
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
Mouse | |
150 μL | |
5906 | |
Store at -20°C | |
Liquid |
Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA | |
1G12D8 | |
Unconjugated | |
BC001559 | |
Protein A purification | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
RAP1A Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1G12D8, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido