Learn More
RAP1A Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1G12D8, Proteintech
Código de producto. p-7227665 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17701189 20 μL 20 microlitros
17791179 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17701189 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 681251IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
RAP1A Monoclonal antibody specifically detects RAP1A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for IHC, WB, ELISA
Especificaciones
Antígeno RAP1A
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1G12D8
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC002953
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5906
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a