Learn More
Tocris Bioscience™ MK6-83
TRPML channel activator
245.00€ - 924.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | MK6-83 |
---|---|
CAS | 1062271-24-2 |
Sinónimo | 5-Methyl-N-[2-(1-piperidinyl)phenyl]-2-thiophenesulfonamide |
Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol |
Fórmula molecular | C16H20N2O2S2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18703439
|
Tocris Bioscience™
5547/10 |
10 mg |
245.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18756529
|
Tocris Bioscience™
5547/50 |
50 mg |
924.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TRPML channel activator (EC50 = 110 nM). Also activates F408Δ and F465L TRPML mutants (EC50 values are 0.1 and 1.23 μM respectively). Restores endolysosomal trafficking and zinc homeostasis in lysosomes of mucolipidosis type IV (MLIV) mutant fibroblasts.Especificaciones
MK6-83 | |
5-Methyl-N-[2-(1-piperidinyl)phenyl]-2-thiophenesulfonamide | |
C16H20N2O2S2 | |
Sólido | |
>98% |
1062271-24-2 | |
Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol | |
336.47 | |
Bioactive Small Molecule |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Store at 4°C
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Tocris Bioscience™ MK6-83