Learn More
Tocris Bioscience™ MK6-83
Descripción
MK6-83 is a TRPML channel activator (EC50 = 110 nM). Also activates F408Δ and F465L TRPML mutants (EC50 values are 0.1 and 1.23 μM respectively). Restores endolysosomal trafficking and zinc homeostasis in lysosomes of mucolipidosis type IV (MLIV) mutant fibroblasts.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MK6-83 |
| CAS | 1062271-24-2 |
| Sinónimo | 5-Methyl-N-[2-(1-piperidinyl)phenyl]-2-thiophenesulfonamide |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol |
| Fórmula molecular | C16H20N2O2S2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 336.47 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Pureza | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use