Learn More
(R)-(+)-2-Metil-CBS-oxazaborolidina, solución 1 M en tolueno, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10142824
(R)-(+)-2-Metil-CBS-oxazaborolidina, solución 1 M en tolueno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10142824 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
25 mL, Frasco de vidrio, 25 ml
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10142824
Marca: Thermo Scientific Acros 369780250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 112022-83-0 | C18H20BNO | 277.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112022-83-0, 108-88-3
Fórmula molecular C18H20BNO
Peso molecular (g/mol) 277.17
Número MDL MFCD00078440
Clave InChI VMKAFJQFKBASMU-QGZVFWFLSA-N
Sinónimo r-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, r-methyl oxazaborolidine, r-+-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, r-5,5-diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, r-1-methyl-3,3-diphenylhexahydropyrrolo 1,2-c 1,3,2 oxazaborole, r-me-cbs catalyst, r-3,3-diphenyl-1-methylpyrrolidino 1,2-c-1,3,2-oxazaborole, r-me cbs, r-tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-1h,3h-pyrrolo 1,2-c 1,3,2 oxazaborole, corey's catalystMostrar másMostrar menos
PubChem CID 9838490
Nombre IUPAC (3aR)-1-metil-3,3-difenil-3a,4,5,6-tetrahidropirrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborol
SMILES [H][C@]12CCCN1B(C)OC2(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 111.0°C
Temperatura de inflamación 4°C
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 0.95
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.17
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0452465 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number369780050,369780250
Número de loteA0447479 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/10/2023 Catalog Number369780050,369780250
Número de loteA0452465 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number369780050,369780250
Número de loteA0441743 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2022 Catalog Number
Número de loteA0435672 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/01/2022 Catalog Number369780050,369780250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine, 1M solution in toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
(R)-(+)-2-Metil-CBS-oxazaborolidina, solución 1 M en tolueno, Thermo Scientific Chemicals >