Learn More
Adaptador para receptor al vacío Quickfit™
Entregue líquidos entre recipientes de vidrio bajo vacío. El adaptador para receptor al vacío QuickFit™ se suministra con un brazo lateral para facilitar la conexión al suministro de vacío.
Marca:  Quickfit RA3/33/SC
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11302105
  • 73.20€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Descripción
Entregue líquidos entre recipientes de vidrio en condiciones de vacío.El adaptador para receptor de vacío QuickFit™ se suministra con una vía lateral para facilitar la conexión al suministro de vacío.
  • Tubo de suministro dentro del cono
  • Con vía lateral para la conexión a un suministro de vacío
  • Fácil conexión a tubos flexibles mediante conector roscado de plástico desmontable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
24/29
5,9in
Conector roscado de plástico desmontable, tubo de suministro, vía lateral
Adaptador para receptor de vacío en ángulo
Tubos flexible
150mm
Vidrio de borosilicato
24/29
Documentos
Product Information
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Adaptador para receptor al vacío Quickfit™ > En ángulo; altura: 150mm; tamaño de toma: 24/29; tamaño de cono: 24/29