Learn More
Adaptador para receptor al vacío Quickfit™
Código de producto. p-8003021
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
110mm
140mm
150mm
165mm
Tamaño del cono:
14/23
19/26
24/29
29/32
N.º de junta cónica estándar:
19/26
24/29
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño del cono N.º de junta cónica estándar unitSize
11382095 140mm 19/26 19/26 cada uno
11302105 150mm 24/29 24/29 cada uno
11372095 110mm 14/23 19/26 1 PCS
11392095 140mm 24/29 19/26 cada uno
11312105 165mm 29/32 24/29 cada uno
5 options
Código de producto. 11382095
Marca: Quickfit RA3/22/SC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Entregue líquidos entre recipientes de vidrio bajo vacío. El adaptador para receptor al vacío QuickFit™ se suministra con un brazo lateral para facilitar la conexión al suministro de vacío.
Entregue líquidos entre recipientes de vidrio en condiciones de vacío.El adaptador para receptor de vacío QuickFit™ se suministra con una vía lateral para facilitar la conexión al suministro de vacío.
  • Tubo de suministro dentro del cono
  • Con vía lateral para la conexión a un suministro de vacío
  • Fácil conexión a tubos flexibles mediante conector roscado de plástico desmontable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del cono 19/26
Para utilizar con (equipo) Tubos flexible
Altura (imperial) 5,51in
Altura (métrico) 140mm
Incluye Conector roscado de plástico desmontable, tubo de suministro, vía lateral
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Adaptador para receptor de vacío en ángulo
N.º de junta cónica estándar 19/26