Learn More
Tapón hueco de vidrio borosilicato de cabezal plano cónico estándar QuickFit™
Utilice este tapón de vidrio con el instrumental de vidrio con junta Quickfit™ y otro instrumental de vidrio con conectores de vidrio esmerilado estándar. Los tapones huecos de vidrio de borosilicato con cabezal plano esmerilado estándar Azlon™ son ligeros, duraderos y fáciles de agarrar.
Marca:  Quickfit SB24
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12508865
  • 46.50€ / paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Descripción
Utilice este tapón de vidrio con material de vidrio articulado Quickfit™ y otro material de vidrio con conectores de vidrio esmerilado estándar. Los tapones huecos de vidrio de borosilicato con cabezal plano esmerilado estándar AzlonTM son ligeros, duraderos y fáciles de agarrar.
  • Cumple con los requisitos de juntas cónicas estándar tal como se indica en ISO 383
  • Vidrio de borosilicato para durabilidad química y rendimiento a alta temperatura
  • Construcción expandida hueca para reducir el peso
  • El cabezal hexagonal evita que el tapón ruede y proporciona un buen agarre
  • La parte superior del tapón es plana, lo que le permite mantenerse fijo en el extremo y evitar la contaminación de la superficie del suelo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Durabilidad química y altas temperaturas
Estándar; 24/29
Tapón
Instrumental articulado y otro instrumental de vidrio con conectores de vidrio pulido estándar Quickfit™
Vidrio de borosilicato
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Tapón hueco de vidrio borosilicato de cabezal plano cónico estándar QuickFit™ > Tamaño del cono: 24/29