Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tapones huecos de fondo plano, placa hexagonal
Código de producto. 11758034
Change view
Click to view available options
Junta cónica estándar:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 34/35
Tamaño de rosca: Cono NS 29/32
Tamaño de la unidad:
10 PCS
5 PCS
paquete de 10
Código de producto. Junta cónica estándar unitSize
11758034 NS 24/29 paquete de 10
11728034 NS 12/21 paquete de 10
11738034 NS 14/23 paquete de 10
11718034 NS 10/19 paquete de 10
11748034 NS 19/26 paquete de 10
11876164 NS 34/35 5 PCS
11768034 Tamaño de rosca: Cono NS 29/32 10 PCS
7 options
Código de producto. 11758034
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 01400324
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el cierre seguro de matraces, frascos, tubos y otros aparatos de laboratorio. Los tapones huecos de fondo plano Lenz Laborglasinstrumente™, placa hexagonal están fabricados con vidrio borosilicato de larga durabilidad de DURAN™.
  • Disponibles en diversos tamaños del cono
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Cantidad 10/paq.
Junta cónica estándar NS 24/29
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Tapón hueco