Learn More
Adaptador de junta de tornillo/toma SVL™
Facilita la conexión entre el instrumental de vidrio SVL™ y Quickfit™.
322.00€ - 715.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | SVL™ and Quickfit™ Glassware |
---|---|
Material | Borosilicate Glass |
Tipo de producto | Socket/screw thread ground joint adapter |
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15567740
|
SVL
670-05 |
30 |
715.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15557740
|
SVL
670-03 |
22 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15547740
|
SVL
670-00 |
15 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Incluye rosca SVL™ y toma de vidrio esmerilado Quickfit™
- La rosca acepta tapones de rosca SVL™ y acoplamientos. La toma se ajusta a los conos Quickfit™
- Fabricado con vidrio borosilicatado resistente a temperaturas y productos químicos
Especificaciones
SVL™ and Quickfit™ Glassware | |
Borosilicate Glass | |
Socket/screw thread ground joint adapter |