Learn More
Adaptador de junta de tornillo/toma SVL™
Código de producto. 15547740
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
15
22
30
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 15547740
Marca: SVL 67000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Facilita la conexión entre el instrumental de vidrio SVL™ y Quickfit™.
  • Incluye rosca SVL™ y toma de vidrio esmerilado Quickfit™
  • La rosca acepta tapones de rosca SVL™ y acoplamientos. La toma se ajusta a los conos Quickfit™
  • Fabricado con vidrio borosilicatado resistente a temperaturas y productos químicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) SVL™ y vidrio Quickfit™
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Socket/screw thread ground joint adapter
N.º de junta cónica estándar 15