Learn More
Adaptador de junta de tornillo/toma SVL™
Facilita la conexión entre el instrumental de vidrio SVL™ y Quickfit™.
Marca: SVL 670-05
679.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
Descripción
- Incluye rosca SVL™ y toma de vidrio esmerilado Quickfit™
- La rosca acepta tapones de rosca SVL™ y acoplamientos. La toma se ajusta a los conos Quickfit™
- Fabricado con vidrio borosilicatado resistente a temperaturas y productos químicos
Especificaciones
SVL™ y vidrio Quickfit™ | |
Vidrio de borosilicato Pyrex | |
Adaptador de junta esmerilada de rosca/toma | |
30 |