Learn More
Adaptador de rosca Quickfit™ para montaje de cono
Fije termómetros y tubos a recipientes de vidrio. El adaptador de rosca QuickFit™ está disponible en una gran variedad de tamaños para adaptarse a una gran variedad de recipientes y entradas.
Marca: Quickfit ST54/13
108.02 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Descripción
Fije termómetros y tubos a recipientes de vidrio. El adaptador de rosca QuickFit™ está disponible en una gran variedad de tamaños para adaptarse a una gran variedad de recipientes y entradas.
- Con junta roscada completa con tapón de plástico, anillo de caucho de silicona y arandela de PTFE
- Ideal para proteger los termómetros, tubos de entrada de gas, etc.
Especificaciones
29/32 | |
Tapón de rosca, anillo de caucho de silicona y junta de PTFE | |
Adaptador de rosca cónica |
Ideal para proteger los termómetros y tubos de entrada de gas | |
Vidrio de borosilicato | |
13 |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14