Learn More
Adaptador de rosca Quickfit™ para montaje de cono
Click to view available options
Tamaño de rosca:
13
18
24
Tamaño del cono:
14/23
19/26
24/29
29/32
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
Descripción
Fije termómetros y tubos a recipientes de vidrio. El adaptador de rosca QuickFit™ está disponible en una gran variedad de tamaños para adaptarse a una gran variedad de recipientes y entradas.
- Con junta roscada completa con tapón de plástico, anillo de caucho de silicona y arandela de PTFE
- Ideal para proteger los termómetros, tubos de entrada de gas, etc.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del cono | 19/26 |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para proteger los termómetros y tubos de entrada de gas |
| Incluye | Tapón de rosca, anillo de caucho de silicona y junta de PTFE |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Adaptador de rosca cónica |
| Tamaño de rosca | 13 |