Learn More
Adaptador de rosca Quickfit™ para montaje de cono
Fije termómetros y tubos a recipientes de vidrio. El adaptador de rosca QuickFit™ está disponible en una gran variedad de tamaños para adaptarse a una gran variedad de recipientes y entradas.
Marca:  Quickfit ST53/13
64.92 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10168138
  • 87.41€ / paquete de 2
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Usar código promocional 24135 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Descripción
Fije termómetros y tubos a recipientes de vidrio. El adaptador de rosca QuickFit™ está disponible en una gran variedad de tamaños para adaptarse a una gran variedad de recipientes y entradas.
  • Con junta roscada completa con tapón de plástico, anillo de caucho de silicona y arandela de PTFE
  • Ideal para proteger los termómetros, tubos de entrada de gas, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
24/29
Tapón de rosca, anillo de caucho de silicona y junta de PTFE
Adaptador de rosca cónica
Ideal para proteger los termómetros y tubos de entrada de gas
Vidrio de borosilicato
13
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Adaptador de rosca Quickfit™ para montaje de cono > Diámetro a través del tapón: De 6 a 7 mm; tamaño de cono: 24/29; tamaño de rosca: 13