Learn More
Tapón de vidrio expandido hueco hexagonal Quickfit™
Idóneas para su uso con matraces aforados.
Marca:  Quickfit TRF698
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12481788
  • 115.00€ / paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-12-2025
Descripción
Idóneas para su uso con matraces aforados.
  • El extremo cerrado inferior del tapón incluye una «punta antigoteo» para garantizar que el líquido adherido vuelve al matraz
  • El cabezal hexagonal evita que el tapón gire y proporciona un buen agarre
  • El cabezal plano permite mantener fijo el tapón en el extremo, impidiendo así la contaminación de la superficie del suelo
  • Expandido hueco para reducir el peso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Matraces volumétricos
34/35
Vidrio
5/paq.
NS 34/35
Vidrio expandido hueco
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Tapón de vidrio expandido hueco hexagonal Quickfit™ > Tamaño del cono: NS 34/35