Learn More
Tapón de vidrio expandido hueco hexagonal Quickfit™
Descripción
Idóneas para su uso con matraces aforados.
- El extremo cerrado inferior del tapón incluye una «punta antigoteo» para garantizar que el líquido adherido vuelve al matraz
- El cabezal hexagonal evita que el tapón gire y proporciona un buen agarre
- El cabezal plano permite mantener fijo el tapón en el extremo, impidiendo así la contaminación de la superficie del suelo
- Expandido hueco para reducir el peso
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Matraces volumétricos |
| Junta cónica estándar | 10/19 |
| Material | Vidrio |
| Tipo de producto | Tapón hueco |