Learn More
Matraz en forma de pera con un solo cuello de vidrio de borosilicato Quickfit™ Código de producto.: 15547850
Matraz en forma de pera con un solo cuello de vidrio de borosilicato Quickfit™
Código de producto. 15547850
25 ml, 38 mm, 89 mm, paquete de 5
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Diámetro exterior (métrico):
23 mm
28 mm
38 mm
38 mm
48 mm
58 mm
Altura (métrico):
67 mm
85 mm
89 mm
100 mm
115 mm
125 mm
135 mm
140 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 15547850
Marca: Quickfit FP25/0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Permite la destilación en pequeñas cantidades.
  • Con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
  • Ideal para destilaciones semimicro
  • El diseño con forma de pera permite la destilación de cantidades pequeñas con retención mínima y menos pérdidas de la descomposición térmica
  • Vidrio de borosilicato para resistencia química y rendimiento térmico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pera
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 89 mm
Diámetro exterior (métrico) 38 mm
Título del producto
Matraz en forma de pera con un solo cuello de vidrio de borosilicato Quickfit™ >