Learn More
Matraz en forma de pera con un solo cuello de vidrio de borosilicato Quickfit™
Código de producto. 12090573
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Diámetro exterior (métrico):
23 mm
28 mm
38 mm
38 mm
48 mm
58 mm
Altura (métrico):
67 mm
85 mm
89 mm
100 mm
115 mm
125 mm
135 mm
140 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) unitSize
12090573 25 ml 38 mm 100 mm cada uno
11912088 100 ml 58 mm 135 mm cada uno
12030573 100 ml 58 mm 140 mm cada uno
12020573 10 ml 28 mm 85 mm cada uno
12040603 50 ml 48 mm 115 mm cada uno
12060603 50 ml 48 mm 125 mm cada uno
15537850 100 ml 58 mm 150 mm paquete de 5
15547850 25 ml 38 mm 89 mm paquete de 5
15567850 5 ml 23 mm 67 mm paquete de 5
9 options
Código de producto. 12090573
Marca: Quickfit FP25/1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite la destilación en pequeñas cantidades.
  • Con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
  • Ideal para destilaciones semimicro
  • El diseño con forma de pera permite la destilación de cantidades pequeñas con retención mínima y menos pérdidas de la descomposición térmica
  • Vidrio de borosilicato para resistencia química y rendimiento térmico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pera
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 100 mm
Diámetro exterior (métrico) 38 mm