Learn More
Matraz en forma de pera con un solo cuello de vidrio de borosilicato Quickfit™
Permite la destilación en pequeñas cantidades.
Marca:  Quickfit FP50/2
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12060603
  • 29.30€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-11-2025
Descripción
Permite la destilación en pequeñas cantidades.
  • Con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
  • Ideal para destilaciones semimicro
  • El diseño con forma de pera permite la destilación de cantidades pequeñas con retención mínima y menos pérdidas de la descomposición térmica
  • Vidrio de borosilicato para resistencia química y rendimiento térmico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Pera
Vidrio de borosilicato
48 mm
50 ml
125 mm
Documentos
Product Information
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Matraz en forma de pera con un solo cuello de vidrio de borosilicato Quickfit™ > Capacidad: 50 ml; Conector: 19/26