Learn More
Matraz en forma de pera con un solo cuello de vidrio de borosilicato Quickfit™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Diámetro exterior (métrico):
23 mm
28 mm
38 mm
38 mm
48 mm
58 mm
Altura (métrico):
67 mm
85 mm
89 mm
100 mm
115 mm
125 mm
135 mm
140 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Descripción
Permite la destilación en pequeñas cantidades.
- Con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
- Ideal para destilaciones semimicro
- El diseño con forma de pera permite la destilación de cantidades pequeñas con retención mínima y menos pérdidas de la descomposición térmica
- Vidrio de borosilicato para resistencia química y rendimiento térmico
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Pera |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 115 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 48 mm |