Learn More
Bobina de condensador reversible de vidrio de borosilicato QuickFit™
Construido con vidrio de borosilicato Pyrex™. La bobina de condensador reversible de vidrio de borosilicato QuickFit™ se instala en cada extremo con un cono de diferente tamaño para reducir la necesidad de adaptadores. Incluye conectores de plástico desmontables para la fijación de tubos flexibles.
202.02€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Tipo | Bobina de condensador |
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Longitud de la chaqueta (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Longitud de la chaqueta (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15547780
|
Quickfit
CX3/23/SC |
19/26 y 24/29 | 315 mm (total) 160 mm (efectiva) |
250.00€ 202.02€ / paquete de 2 Ahorro 47.98€ 19% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 13-03-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||||
15557780
|
Quickfit
CX3/35/SC |
24/29 y 34/35 | 335 mm (total) 160 mm (efectiva) |
250.00€ 202.02€ / paquete de 2 Ahorro 47.98€ 19% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 13-03-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||||
Descripción
- Condensador de reflujo muy versátil
- Cada extremo del condensador está equipado con un cono de diferente tamaño, lo que reduce la necesidad de adaptadores
- Se suministra con conectores de plástico desmontables para la fijación de la manguera de caucho.
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Bobina de condensador |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Bobina de condensador reversible de vidrio de borosilicato QuickFit™