Learn More
Quickfit™ Bobina de condensador reversible de vidrio de borosilicato QuickFit™
Descripción
- Condensador de reflujo muy versátil
- Cada extremo del condensador está equipado con un cono de diferente tamaño, lo que reduce la necesidad de adaptadores
- Se suministra con conectores de plástico desmontables para la fijación de la
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud de la chaqueta (métrico) | 335 mm (total) 160 mm (efectiva) |
| N.º de junta cónica estándar | 24/29 y 34/35 |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo | Bobina de condensador |