Learn More
Bobina de condensador reversible de vidrio de borosilicato QuickFit™
Código de producto. 15547780
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
19/26 y 24/29
24/29 y 34/35
Longitud de la chaqueta (métrico):
315 mm (total) 160 mm (efectiva)
335 mm (total) 160 mm (efectiva)
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Longitud de la chaqueta (métrico) unitSize
15547780 19/26 y 24/29 315 mm (total) 160 mm (efectiva) paquete de 2
15557780 24/29 y 34/35 335 mm (total) 160 mm (efectiva) paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15547780 Proveedor Quickfit N.º de proveedor CX3/23/SC
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Construido con vidrio de borosilicato Pyrex™. La bobina de condensador reversible de vidrio de borosilicato QuickFit™ se instala en cada extremo con un cono de diferente tamaño para reducir la necesidad de adaptadores. Incluye conectores de plástico desmontables para la fijación de tubos flexibles.
  • Condensador de reflujo muy versátil
  • Cada extremo del condensador está equipado con un cono de diferente tamaño, lo que reduce la necesidad de adaptadores
  • Se suministra con conectores de plástico desmontables para la fijación de la
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud de la chaqueta (métrico) 315 mm (total) 160 mm (efectiva)
N.º de junta cónica estándar 19/26 y 24/29
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Bobina de condensador