Learn More
Tapa articulada de vidrio de borosilicato Quickfit™ para matraz de cuello ancho Quickfit™
Fabricada con vidrio de borosilicato. La tapa articulada de vidrio de borosilicato Quickfit™ incluye juntas de brida plana esmeriladas con precisión. Se adapta a recipientes de cultivo y matraces de reacción de cuello ancho Quickfit™. Cada tapa con una o más tomas para aceptar otros componentes Quickfit™.
Marca:  Quickfit MAF2/41
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15557920
  • 1421.40€ / paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato. La tapa articulada de vidrio de borosilicato Quickfit™ se compone de juntas de brida plana esmeriladas con precisión. Se adapta a recipientes de cultivo y matraces de reacción de cuello ancho Quickfit™. Cada tapa incluye uno o más conectores para aceptar otros componentes Quickfit™.
  • Con juntas de brida plana esmeriladas con precisión
  • Se adapta a recipientes de cultivo y matraces de reacción de cuello ancho Quickfit™
  • Cada tapa con uno o más conectores para aceptar otros componentes Quickfit™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Conectores laterales de 0°, 5° y 10°:14/23, conector lateral de 15°:29/32, conector central vertical:19/26
Matraces de cuello ancho
Tapa de brida
Vidrio de borosilicato
Conectores para su uso con otros componentes Quickfit™
100 mm
Documentos
Product Information
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Tapa articulada de vidrio de borosilicato Quickfit™ para matraz de cuello ancho Quickfit™ > Tamaño de conector lateral: 14/23; tamaño de diámetro de brida: 100 mm; tamaño del conector central vertical: 19/26