Learn More
Tapa articulada de vidrio de borosilicato Quickfit™ para matraz de cuello ancho Quickfit™
Click to view available options
Descripción:
0°, 10° y 2 × 5°, conectores laterales: 19/26, conector central vertical: 19/26
0°, 10°, conectores laterales: 19/26, 5°, conectores laterales: 24/29, conector central vertical: 19/26
0°, 2 × 10°, conectores laterales: 19/26, conector central vertical: 34/35
0°, 5°, 10°, conector lateral: 14/23, 15°, conectores laterales: 29/32, conector central vertical: 29/32
0°, 5°, 10°, conectores laterales: 19/26, 15°, conectores laterales: 34/35, conector central vertical: 19/26
0°, 5°, 10°, conectores laterales: 19/26, 15°, conectores laterales: 34/35, conector central vertical: 24/29
0°, conector lateral: 14/23; 5°, 10°, 15°, conectores laterales: 19/26, conector central vertical: 19/26
Conector central vertical: 29/32
Conector central vertical: 34/35
Conectores laterales de 0°, 5° y 10°:14/23, conector lateral de 15°:29/32, conector central vertical:19/26
Tamaño del tapón:
75 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato. La tapa articulada de vidrio de borosilicato Quickfit™ se compone de juntas de brida plana esmeriladas con precisión. Se adapta a recipientes de cultivo y matraces de reacción de cuello ancho Quickfit™. Cada tapa incluye uno o más conectores para aceptar otros componentes Quickfit™.
- Con juntas de brida plana esmeriladas con precisión
- Se adapta a recipientes de cultivo y matraces de reacción de cuello ancho Quickfit™
- Cada tapa con uno o más conectores para aceptar otros componentes Quickfit™
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 0°, 5°, 10°, conectores laterales: 19/26, 15°, conectores laterales: 34/35, conector central vertical: 19/26 |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (equipo) | Matraces de cuello ancho |
| Incluye | Conectores para su uso con otros componentes Quickfit™ |
| Tipo de producto | Tapa de brida |
| Tamaño del tapón | 100 mm |